Läs mer
DZ/T 0064,72-2021 Organofosfor-pesticidblandning 696 1000 μg/ml i aceton, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318069
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30318069 1 ml
1 options
Produktkod. 30318069 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA50000696AC
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate
CAS 2921-88-2, 62-73-7, 60-51-5, 121-75-5, 56-38-2, 298-00-0
Analyt- eller komponentnamn Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phorate
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Aceton
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Chlorpyrifos 1000 μg/mL∣Dichlorvos 1000 μg/mL∣Dimethoate 1000 μg/mL∣Malathion 1000 μg/mL∣Parathion-ethyl 1000 μg/mL∣Parathion-methyl 1000 μg/mL∣Phorate 1000 μg/mL