Läs mer
DZ2002, MedChemExpress
Produktkod. 16493557
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16493557 50 mg
16477538 10 mg
16460018 5 mg
16457486 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16493557 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18620
MedChemExpress DZ2002 is a potent and reversible S-Adenosyl-L-homocysteine Hydrolase(SAHH; AdoHcy Hydrolase) inhibitor with Ki of 17.9 nM.
DZ2002 is a potent and reversible S-Adenosyl-L-homocysteine Hydrolase(SAHH
Specifikationer
Kemiskt namn eller material DZ2002
CAS 33231-14-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H13N5O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 61 mg/mL (242.80 mM)
LEDER OC(C(OC)=O)CCN1C(N=CN=C2N)=C2N=C1
Molekylvikt (g/mol) 251.24
Formel vikt 251.24
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation