Läs mer
(E)-1,2,4-Trimethoxy-5-(prop-1-en-1-yl)benzene, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 30963210
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30963210 25 g 25g
30961632 100 g 100g
30951288 1 g 1g
30957376 5 g 5g
30962514 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30963210 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1415125g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-1,2,4-Trimethoxy-5-(prop-1-en-1-yl)benzene
CAS 2883-98-9
Molekylformel C12H16O3
MDL-nummer MFCD00064457
Kvantitet 25 g
LEDER C/C=C/C1=C(OC)C=C(OC)C(OC)=C1
Molekylvikt (g/mol) 208.25
Procent renhet 95%