missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
E-1-(2-Cyano-2-Hydroxyiminoacetyl)-3-Ethylurea, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | E-1-(2-Cyano-2-hydroxyiminoacetyl)-3-ethylurea |
| CAS | 41078-09-5 |
| Molekylformel | C6H8N4O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(hydroxyimino)acetamide, 2-Cyano-N-(ethylcarbamoyl)-2-(hydroxyimino)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N4O3/c1-2-8-6(12)9-5(11)4(3-7)10-13/h13H,2H2,1H3,(H2,8,9,11,12)/b10-4+ |
| LEDER | O=C(NCC)NC(/C(C#N)=N/O)=O |
| IUPAC-namn | (2E)-2-cyano-N-(ethylcarbamoyl)-2-hydroxyiminoacetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.15 |
| Formel vikt | 184.0596 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?