Läs mer
(E)-1-[3-[2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-2-propen-1-ol, Mikromol™
Beskrivning
(E)-1-[3-[2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-2-propen-1-ol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-1-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-propen-1-ol |
| CAS | 149968-10-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | (E)-1-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-propen-1-ol |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C20 H16 Cl N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenemethanol, 3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]-α-ethenyl-, Benzenemethanol, 3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]-α-ethenyl-, (E)-, (E)-1-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-propen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16ClNO/c1-2-20(23)16-5-3-4-14(12-16)6-10-18-11-8-15-7-9-17(21)13-19(15)22-18/h2-13,20,23H,1H2/b10-6+ |
| LEDER | OC(C=C)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1 |
| IUPAC-namn | 1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]prop-2-en-1-ol |
| Visa mer |