Läs mer
(E)-1-(3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acryloyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31074944
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31074944 1 mg
31062860 5 g
31074078 10 mg
31068365 250 mg
31064805 1 g
31071565 5 mg
31057939 25 mg
31061681 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 31074944 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1482461mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-1-(3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acryloyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one
CAS 20069-09-4
Molekylformel C17H19NO5
MDL-nummer MFCD00075706
Kvantitet 1 mg
LEDER O=C1C=CCCN1C(/C=C/C2=CC(OC)=C(C(OC)=C2)OC)=O
Molekylvikt (g/mol) 317.34
Procent renhet 98%