Läs mer
(E)-1-(3,4-Dimethoxyphenl)butadiene (DMPBD), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-1-(3,4-Dimethoxyphenl)butadiene (DMPBD) |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O2/c1-4-5-6-10-7-8-11(13-2)12(9-10)14-3/h4-9H,1H2,2-3H3/b6-5+ |
| Formel vikt | 190.0994 |