Läs mer
(E)-1-(3-Furanyl)-3-phenyl-2-propen-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-1-(3-Furanyl)-3-phenyl-2-propen-1-one |
| CAS | 160560-19-0 |
| Molekylformel | C13H10O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (2E)-1-(3-Furanyl)-3-phenyl-2-propen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10O2/c14-13(12-8-9-15-10-12)7-6-11-4-2-1-3-5-11/h1-10H/b7-6+ |
| LEDER | C(/C=C/C1=CC=CC=C1)(=O)C=2C=COC2 |
| IUPAC-namn | (E)-1-(furan-3-yl)-3-phenylprop-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.22 |
| Formel vikt | 198.07 |