Läs mer
E-1-Bromo-6,6-dimethyl-6-methylcarboxylate-2-en-4-yne, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | E-1-Bromo-6,6-dimethyl-6-methylcarboxylate-2-en-4-yne |
| CAS | 1076199-57-9 |
| Molekylformel | C10H13BrO2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (E)-7-Bromo-2,2-dimethyl-5-hepten-3-ynoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13BrO2/c1-10(2,9(12)13-3)7-5-4-6-8-11/h4,6H,8H2,1-3H3/b6-4+ |
| LEDER | COC(=O)C(C)(C)C#C\C=C\CBr |
| IUPAC-namn | methyl (E)-7-bromo-2,2-dimethylhept-5-en-3-ynoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.11 |
| Formel vikt | 244.0099 |