Läs mer
(E)-1-Ethoxy-1-penten-3-one (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-1-Ethoxy-1-penten-3-one |
| CAS | 79317-83-2 |
| Molekylformel | C7H12O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-3-7(8)5-6-9-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+ |
| LEDER | CCO\C=C\C(=O)CC |
| IUPAC-namn | (E)-1-ethoxypent-1-en-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.17 |
| Formel vikt | 128.0837 |