Läs mer
(E)-1-Hexene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11315465
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11315465
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19650.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 185427-48-9
Molekylformel C18H34B2O4
Molekylvikt (g/mol) 336.09
MDL-nummer MFCD03093898,MFCD03093898
InChI-nyckel SACOFNGKSPZAFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym e-1-hexene-1,2-diboronic acid bis pinacol ester, 1e-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-ene, z-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1-hexene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1z-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-z-1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hex-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 6026893
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetramethyl-2-[(Z)-1-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)hex-1-en-2-yl]-1,3,2-dioxaborolane
LEDER CCCCC(=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-1-Hexene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Densitet 0.954
Kokpunkt 102°C to 104°C (0.08 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 1 g
Beilstein 7768251
Formel vikt 336.09
Procent renhet 98%