Läs mer
(E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene |
| CAS | 4180-23-8 |
| Molekylformel | C10H12O |
| MDL-nummer | MFCD00009284 |
| Kvantitet | 1 kg |
| LEDER | C/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.20 |
| Procent renhet | 97% |