Läs mer
(E)-1-Phenyl-1-butene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-1-Phenyl-1-butene |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h3-9H,2H2,1H3/b7-3+ |
| Formel vikt | 132.0939 |