Läs mer
(E)-1-fenyl-1-buten, TRC
Produktkod. 30425263
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425263 500 mg
30420358 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30425263 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP319495500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1005-64-7
Molekylformel C10 H12
Molekylvikt (g/mol) 132.2
Synonym (1E)-1-Buten-1-ylbenzene (ACI), 1-Butene, 1-phenyl-, (E)- (8CI), Benzene, (1E)-1-butenyl- (9CI), Benzene, 1-butenyl-, (E)- (ZCI), (E)-1-Phenyl-1-butene, (E)-But-1-en-1-ylbenzene, (E)-But-1-en-1-ylbenzene, trans-1-Phenyl-1-butene, trans-β-Ethylstyrene, (E)-1-Phenyl-1-butene
IUPAC-namn [(E)-men-1-enyl]bensen
LEDER CC\C=C\c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-1-Phenyl-1-butene
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h3-9H,2H2,1H3/b7-3+
Formel vikt 132.0939