Läs mer
(E)-11,13-Tetradecadienyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-11,13-Tetradecadienyl Acetate |
| CAS | 80625-43-0 |
| Molekylformel | C16 H28 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | trans-11,13-Tetradecadienyl Acetate, (E)-11,13-Tetradecadien-1-ol Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-16(2)17/h3-5H,1,6-15H2,2H3/b5-4+ |
| LEDER | CC(=O)OCCCCCCCCCC\C=C\C=C |
| IUPAC-namn | [(11E)-tetradeca-11,13-dienyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.392 |
| Formel vikt | 252.209 |