Läs mer
(E)-2-(1-Butenyl)-1,3,2-benzodioxaborole, TRC
Produktkod. 30337919
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30337919 1 g
1 options
Produktkod. 30337919 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6899751G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-2-(1-Butenyl)-1,3,2-benzodioxaborole
CAS 106094-36-4
Molekylformel C10H11BO2
Kvantitet 1 g
Synonym 2-(1E)-1-Butenyl-1,3,2-benzodioxaborole
InChI formel InChI=1S/C10H11BO2/c1-2-3-8-11-12-9-6-4-5-7-10(9)13-11/h3-8H,2H2,1H3/b8-3+
LEDER B1(OC2=CC=CC=C2O1)/C=C/CC
IUPAC-namn 2-[(E)-but-1-enyl]-1,3,2-benzodioxaborole
Molekylvikt (g/mol) 174
Formel vikt 174.0852