Läs mer
(E)-2,2,3,5-Tetramethylhex-3-enoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-2,2,3,5-Tetramethylhex-3-enoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 2387466-28-4 |
| Molekylformel | C12H22O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Ethyl 2,2,3,5-tetramethyl-3-hexenoate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O2/c1-7-14-11(13)12(5,6)10(4)8-9(2)3/h8-9H,7H2,1-6H3/b10-8+ |
| LEDER | CC(C)/C=C(C)/C(C)(C)C(OCC)=O |
| IUPAC-namn | ethyl (E)-2,2,3,5-tetramethylhex-3-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.3 |
| Formel vikt | 198.16 |