Läs mer
(E)-2-(2-((6-(2-Cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl)oxy)phenyl)-3-methoxyacrylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azoxystrobin (free acid) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H15N3O5/c1-27-12-16(21(25)26)15-7-3-5-9-18(15)29-20-10-19(23-13-24-20)28-17-8-4-2-6-14(17)11-22/h2-10,12-13H,1H3,(H,25,26)/b16-12+ |
| Formel vikt | 389.1012 |
| Procent renhet | >95% |