Läs mer
(E)-2-Chloro-3-imino-N,N-dimethylprop-1-en-1-amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-2-chloro-3-imino-N,N-dimethyl-prop-1-en-1-amine hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClN2.ClH/c1-8(2)4-5(6)3-7;/h3-4,7H,1-2H3;1H/b5-4+,7-3?; |
| Formel vikt | 168.0221 |