Läs mer
(E)-(2-Cyclopentylethenyl)boronic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Cyclopentyl)ethenyl-1-boronic Acid |
| CAS | 161282-93-5 |
| Molekylformel | C7 H13 B O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13BO2/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h5-7,9-10H,1-4H2/b6-5+ |
| LEDER | OB(O)\C=C\C1CCCC1 |
| IUPAC-namn | [(E)-2-cyclopentylethenyl]boronic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.99 |
| Formel vikt | 140.1009 |