Läs mer
(E)-2-Furaldehyde, (2,4-Dinitrophenyl)hydrazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-2-Furaldehyde, (2,4-Dinitrophenyl)hydrazone |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8N4O5/c16-14(17)8-3-4-10(11(6-8)15(18)19)13-12-7-9-2-1-5-20-9/h1-7,13H/b12-7+ |
| Formel vikt | 276.0495 |