Läs mer
(E)-2-hepten-1-al 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30315257
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 ml
Product Code. Kvantitet
30315257 1 ml
1 options
Product Code. 30315257 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA14128050AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material (E)-2-Hepten-1-al
CAS 18829-55-5
Analyt- eller komponentnamn (E)-2-Hepten-1-al
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H12 O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Heptenal, (E)- (8CI), (2E)-2-Heptenal, (2E)-Heptenal, (E)-2-Heptenal, 2-trans-Heptenal, n-Hept-trans-2-enal, trans-2-Hepten-1-al, trans-2-Heptenal
InChI formel InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3/b6-5+
LEDER CCCC\C=C\C=O
IUPAC-namn (E)-hept-2-enal
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 112.17
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 112,0888 g/mol