Läs mer
(E)-2-Heptylidenecyclopentanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-2-Heptylidenecyclopentanone |
| CAS | 162190-76-3 |
| Molekylformel | C12H20O |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(11)13/h8H,2-7,9-10H2,1H3/b11-8+ |
| LEDER | O=C1/C(CCC1)=C/CCCCCC |
| IUPAC-namn | (2E)-2-heptylidenecyclopentan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.29 |
| Formel vikt | 180.1514 |