Läs mer
(E)-2-hydroxy-5-((4-(N-(4-(N-(pyridin-2-yl)sulfamoyl)fenyl)sulfamoyl)fenyl)fenyl)diazenyl)bensoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-2-Hydroxy-5-((4-(N-(4-(N-(pyridin-2-yl)sulfamoyl)phenyl)sulfamoyl)phenyl)diazenyl)benzoic Acid |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H19N5O7S2/c30-22-13-8-18(15-21(22)24(31)32)27-26-16-4-9-19(10-5-16)37(33,34)28-17-6-11-20(12-7-17)38(35,36)29-23-3-1-2-14-25-23/h1-15,28,30H,(H,25,29)(H,31,32) |
| Formel vikt | 553.0726 |