Läs mer
(E)-2-(N-Propylbut-2-enamido)butanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-2-(N-Propylbut-2-enamido)butanoic Acid |
| CAS | 2519504-72-2 |
| Molekylformel | C11H19NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-[(1-Oxo-2-buten-1-yl)propylamino]butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO3/c1-4-7-10(13)12(8-5-2)9(6-3)11(14)15/h4,7,9H,5-6,8H2,1-3H3,(H,14,15)/b7-4+ |
| LEDER | OC(C(N(C(/C=C/C)=O)CCC)CC)=O |
| IUPAC-namn | (E)-2-(N-propylbut-2-enamido)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.27 |
| Formel vikt | 213.14 |