missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E)-2-Octenoyl-L-carnitine Inner Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-2-Octenoyl-L-carnitine Inner Salt |
| CAS | 152064-94-3 |
| Molekylformel | C15H27NO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (R,E)-3-(Oct-2-enoyloxy)-4-(trimethylammonio)butanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H27NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h9-10,13H,5-8,11-12H2,1-4H3/b10-9+ |
| LEDER | CCCCC\C=C\C(=O)OC(CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C |
| IUPAC-namn | 3-[(E)-oct-2-enoyl]oxy-4-(trimethylazaniumyl)butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.38 |
| Formel vikt | 285.194 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?