Läs mer
(E)-2-Pentenal, TRC
Produktkod. 30423358
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30423358 5 g
1 options
Produktkod. 30423358 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2700055G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-2-Pentenal
CAS 1576-87-0
Molekylformel C5H8O
Kvantitet 5 g
Synonym 2-trans-Pentenal, trans-2-Pentenal, (2E)-2-Pentenal
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3-5H,2H2,1H3/b4-3+
LEDER CC\C=C\C=O
IUPAC-namn (E)-pent-2-enal
Molekylvikt (g/mol) 84.12
Formel vikt 84.0575