Läs mer
(E)-2-Thiopheneacrylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-2-Thiopheneacrylic Acid |
| CAS | 15690-25-2 |
| Molekylformel | C7H6O2S |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (E)-3-(Thiophen-2-yl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(Thiophen-2-yl)acrylic Acid, trans-3-Thiopheneacrylic Acid, (E)-2-Thiopheneacrylic Acid, (E)-3-(2-Thienyl)-2-propenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H,(H,8,9)/b4-3- |
| LEDER | OC(=O)\C=C/c1cccs1 |
| IUPAC-namn | (Z)-3-thiophen-2-ylprop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.19 |
| Formel vikt | 154.0089 |