Läs mer
Tocris Bioscience™ E 2012
Beskrivning
E 2012 is a γ-secretase modulator. Lowers Aβ40 and Aβ42 levels and increases Aβ37 levels, in vitro and in vivo. Displays no effect on γ-secretase processing of Notch, EphA4 and EphB2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3E)-1-[(1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-3-[[3-methoxy-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methylene]-2-piperidone |
| CAS | 870843-42-8 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Molekylformel | C25H26FN3O2 |
| Formel vikt | 419.49 |
| Renhet | 98% |