Läs mer
(E)-3,3-Diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10175847 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10175847 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10175847 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 430280010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-3, 3-Diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
CAS 153737-25-8
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless
Kokpunkt 135.0°C to 145.0°C (0.1 Torr)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Molekylformel C13H25BO4
Brytningsindex 1.441
MDL-nummer MFCD03788737
Kvantitet 1 g
Synonym 3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, e-2-3,3-diethoxyprop-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,3-diethoxy-trans-1-propenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3,3-diethoxy-1-propen-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-e-3,3-diethoxy-1-propenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-1e-3,3-diethoxyprop-1-en-1-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, 3,3-diethoxy-1-propenylboronic acid picanol ester, e + z, 3-propene aldehyde-boronic acid pinacol ester diethyl acetal, e-2-3,3-diethoxyprop-1-enyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
InChI-nyckel ZXGPKUGXWIEUJA-MDZDMXLPSA-N
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=CC(OCC)OCC
IUPAC-namn 2-[(E)-3,3-diethoxyprop-1-enyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Molekylvikt (g/mol) 256.15
PubChem CID 11065022
Formel vikt 256.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid