Läs mer
(E)-3-(3-(Trifluormetyl)fenyl)akrylaldehyd (>90%), TRC
Produktkod. 30456727
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456727 5 g
30451457 1 g
30453731 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30456727 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7916205G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 262268-58-6
Molekylformel C10H7F3O
Molekylvikt (g/mol) 200.16
Synonym (2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenal, (2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enal
IUPAC-namn (E)-3-[3-(trifluormetyl)fenyl] prop-2-enal
LEDER FC(F)(F)c1cccc(\C=C\C=O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylaldehyde
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H7F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1-7H/b4-2+
Formel vikt 200.0449