missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic Acid |
| CAS | 67801-07-4 |
| Molekylformel | C10H7F3O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic Acid, (E)-3-(3-Trifluoromethylphenyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid, (E)-m-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid, trans-3-(3-Trifluoromethylphenyl)-2-propenoic Acid, trans-3-(3-Trifluoromethylphenyl)acrylic Acid, trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b5-4+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | (E)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.16 |
| Formel vikt | 216.0398 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?