missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E)-3-(4-amino-3,5-dimetylfenyl) akrylonitril Hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile Hydrochloride |
| CAS | 661489-23-2 |
| Molekylformel | C11 H12 N2 . Cl H |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2E)-, 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2E)- (9CI), (E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)-2-propenenitrile hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2.ClH/c1-8-6-10(4-3-5-12)7-9(2)11(8)13;/h3-4,6-7H,13H2,1-2H3;1H/b4-3+; |
| LEDER | Cl.Cc1cc(\C=C\C#N)cc(C)c1N |
| IUPAC-namn | (E)-3-(4-amino-3,5-dimetylfenyl) prop-2-enenitril; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.69 |
| Formel vikt | 208.0767 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?