Läs mer
(E)-3-(4-amino-3,5-dimetylfenyl) akrylonitril Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30318345
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30318345 1 mg
1 options
Produktkod. 30318345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6073401MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile Hydrochloride
CAS 661489-23-2
Molekylformel C11 H12 N2 . Cl H
Kvantitet 1 mg
Synonym 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2E)-, 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2E)- (9CI), (E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)-2-propenenitrile hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H12N2.ClH/c1-8-6-10(4-3-5-12)7-9(2)11(8)13;/h3-4,6-7H,13H2,1-2H3;1H/b4-3+;
LEDER Cl.Cc1cc(\C=C\C#N)cc(C)c1N
IUPAC-namn (E)-3-(4-amino-3,5-dimetylfenyl) prop-2-enenitril; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 208.69
Formel vikt 208.0767