missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

E-3-(4-bensyloxi)-1-(2,4-bisbensyloxi-6-hydroxy)fenyl)propenon, TRC

Produktkod. 30332348
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30332348 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30332348 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB28764010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material E-3-(4-Benzyloxy)-1-((2.4-bisbenzyloxy-6-hydroxy)phenyl)propenone
CAS 88607-79-8
Molekylformel C36H30O5
Kvantitet 10 mg
Synonym (2E)-1-[2-Hydroxy-4,6-bis(phenylmethoxy)phenyl]-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-propen-1-one
InChI formel InChI=1S/C36H30O5/c37-33(21-18-27-16-19-31(20-17-27)39-24-28-10-4-1-5-11-28)36-34(38)22-32(40-25-29-12-6-2-7-13-29)23-35(36)41-26-30-14-8-3-9-15-30/h1-23,38H,24-26H2/b21-18+
LEDER Oc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1C(=O)\C=C\c4ccc(OCc5ccccc5)cc4
IUPAC-namn (E)-1-[2-hydroxy-4,6-bis(fenylmetoxi)fenyl]-3-(4-fenylmetoxyfenyl)prop-2-en-1-one
Molekylvikt (g/mol) 542.62
Formel vikt 542.2093
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.