missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E)-(3,4-Dihydro-7-methoxy-1(2H)-naphthalenylidene)acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-(3,4-Dihydro-7-methoxy-1(2H)-naphthalenylidene)acetonitrile |
| CAS | 178676-65-8 |
| Molekylformel | C13H13NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2E)-2-(7-methoxytetralin-1-ylidene)acetonitrile, (E)-(3,4-Dihydro-7-methoxy-1(2H)-naphthalenylidene)acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO/c1-15-12-6-5-10-3-2-4-11(7-8-14)13(10)9-12/h5-7,9H,2-4H2,1H3/b11-7+ |
| LEDER | COc1ccc2CCC\C(=C/C#N)\c2c1 |
| IUPAC-namn | (2E)-2-(7-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-ylidene)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.25 |
| Formel vikt | 199.0997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?