Läs mer
(E)-3,4-Dihydroxybenzylideneaceton, 97 %
Produktkod. 15443327
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15443327 1 g 1g
15453327 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15443327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H25901.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123694-03-1 | C10H10O3 | 178,187 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 123694-03-1
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.187
MDL-nummer MFCD00916691
InChI-nyckel YIFZKRGUGKLILR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-buten-2-one,4-3,4-dihydroxyphenyl-, 3e, 3,4-dihydroxybenzalacetone, acmc-20dpit
PubChem CID 53446072
IUPAC-namn 4-(3,4-dihydroxifenyl)but-3-en-2-on
LEDER CC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-3,4-Dihydroxybenzylideneacetone
Smältpunkt 173 °C till 175 °C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.