Läs mer
(E)-3,4-Dimethoxycinnamyl Alcohol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-3,4-Dimethoxycinnamyl Alcohol |
| CAS | 40918-90-9 |
| Molekylformel | C11H14O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propen-1-ol, (E)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propen-1-ol, E-3',4'-Dimethoxycinnamyl Alcohol, trans-3,4-Dimethoxycinnamyl Alcohol; |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-13-10-6-5-9(4-3-7-12)8-11(10)14-2/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3/b4-3+ |
| LEDER | COc1ccc(\C=C\CO)cc1OC |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vikt | 194.0943 |