Läs mer
(E)-3-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acrylaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sinapinaldehyde |
| CAS | 4206-58-0 |
| Molekylformel | C11 H12 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2E)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-2-propenal, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxy-cinnemaldehyde, Sinapic aldehyde, Sinapyl aldehyde, (E)-Sinapinaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h3-7,13H,1-2H3/b4-3+ |
| LEDER | COc1cc(\C=C\C=O)cc(OC)c1O |
| IUPAC-namn | (E)-3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxy-phenyl)prop-2-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.21 |
| Formel vikt | 208.0736 |