Läs mer
(E)-3-(5-Nitrofuran-2-yl)acrylaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-3-(5-Nitrofuran-2-yl)acrylaldehyde |
| CAS | 52661-56-0 |
| Molekylformel | C7H5NO4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (2E)-3-(5-Nitro-2-furanyl)-2-propenal, (E)-3-(5-Nitro-2-furyl)acrolein, trans-3-(5-Nitro-2-furyl)acrolein |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO4/c9-5-1-2-6-3-4-7(12-6)8(10)11/h1-5H/b2-1+ |
| LEDER | C(=C\C1=CC=C([N+](=O)[O-])O1)/C=O |
| IUPAC-namn | (E)-3-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-enal |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.12 |
| Formel vikt | 167.0219 |