Läs mer
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 95%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol |
| CAS | 106-24-1 |
| Molekylformel | C10H18O |
| MDL-nummer | MFCD00002917 |
| Kvantitet | 500 g |
| LEDER | C/C(C)=C\CC/C(C)=C/CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.25 |
| Procent renhet | 95% |