Läs mer
(E)-3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10482780 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10482780 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10482780 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 430290010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
CAS 161395-97-7
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C11H19BO4
MDL-nummer MFCD03788751
Kvantitet 1 g
Synonym 3-acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl allyl acetate, 2-3-acetoxy-1-propenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-propen-1-yl acetate, 2e-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl prop-2-en-1-yl acetate, e-3-acetoxy-1-propenylboronic acid 2,3-dimethylbutane-2,3-diyl ester
InChI-nyckel ZXBRLGZFCXGTBA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)OCC=CB1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-namn [(E)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)prop-2-enyl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 226.08
PubChem CID 11264613
Formel vikt 226.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (E)-3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.