Läs mer
(E)-3-Bromo-4-hydroxycinnamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-3-Bromo-4-hydroxycinnamic Acid |
| CAS | 67808-77-9 |
| Molekylformel | C9H7BrO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7BrO3/c10-7-5-6(1-3-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,11H,(H,12,13)/b4-2+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(Br)c1 |
| IUPAC-namn | (E)-3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.06 |
| Formel vikt | 241.9579 |