Läs mer
(E)-3-Bromoacrylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-3-Bromoacrylic Acid |
| CAS | 6213-89-4 |
| Molekylformel | C3H3O2Br |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H,(H,5,6)/b2-1+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\Br |
| IUPAC-namn | (E)-3-bromoprop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.96 |
| Formel vikt | 149.9316 |