Läs mer
(E)-3-Chloro-4-hydroxycinnamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-3-Chloro-4-hydroxycinnamic Acid |
| CAS | 1266249-44-8 |
| Molekylformel | C9H7ClO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9ClO3/c1-14-10(13)5-3-7-2-4-9(12)8(11)6-7/h2-6,12H,1H3/b5-3+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | methyl (E)-3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)prop-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 198.6 |
| Formel vikt | 198.0084 |