missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E)-(3-Cyano-2-methyl-2-propenyl)-phosphonic Acid Diethyl Ester (~10% Z-isomer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-(3-Cyano-2-methyl-2-propenyl)-phosphonic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 82648-70-2 |
| Molekylformel | C9H16NO3P |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | [(2E)-3-Cyano-2-methyl-2-propenyl]-phosphonic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16NO3P/c1-4-12-14(11,13-5-2)8-9(3)6-7-10/h6H,4-5,8H2,1-3H3/b9-6+ |
| LEDER | CCOP(=O)(C\C(=C\C#N)\C)OCC |
| IUPAC-namn | (E)-4-diethoxyphosphoryl-3-methylbut-2-enenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.2 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?