Läs mer
(E)-3-hexenosyra, TRC
Produktkod. 30391021
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30391021 50 g
1 options
Produktkod. 30391021 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29495350G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-3-Hexenoic Acid
CAS 1577-18-0
Molekylformel C6H10O2
Kvantitet 50 g
Synonym (3E)-3-Hexenoic Acid, (3E)-Hex-3-enoic Acid, (E)-Hex-3-enoic Acid, 3(E)-Hexenoic Acid, trans-3-Hexenoic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
LEDER CC\C=C\CC(=O)O
IUPAC-namn (E)-hex-3-enoinsyra
Molekylvikt (g/mol) 114.14
Formel vikt 114.0681