Läs mer
(E)-3-hexenosyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-3-Hexenoic Acid |
| CAS | 1577-18-0 |
| Molekylformel | C6H10O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | (3E)-3-Hexenoic Acid, (3E)-Hex-3-enoic Acid, (E)-Hex-3-enoic Acid, 3(E)-Hexenoic Acid, trans-3-Hexenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+ |
| LEDER | CC\C=C\CC(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-hex-3-enoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.14 |
| Formel vikt | 114.0681 |