Läs mer
(E)-3-Hexenyl Butanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-3-Hexenyl Butanoate |
| CAS | 53398-84-8 |
| Molekylformel | C10 H18 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (E)-3-Hexenyl Butanoate, (E)-Butanoic Acid 2-hexenyl Ester, (E)-Hex-3-en-1-yl Butyrate, Butanoate-trans-3-hexene ester, E-3-Hexenyl Butyrate, trans-3-Hexenyl Butanoate, trans-3-Hexenyl Butyrate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h5-6H,3-4,7-9H2,1-2H3/b6-5+ |
| LEDER | CCCC(=O)OCC\C=C\CC |
| IUPAC-namn | [(E)-hex-3-enyl] butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.249 |
| Formel vikt | 170.131 |