Läs mer
(E)-3-Methoxy-5-styrylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-3-Methoxy-5-styrylphenol |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-17-15-10-13(9-14(16)11-15)8-7-12-5-3-2-4-6-12/h2-11,16H,1H3/b8-7+ |
| Formel vikt | 226.0994 |